  • Kryteria
    • Na stanie (11)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Wzorce glinu
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"26"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Al(NO₃)₃.9H₂O in HNO₃ 2 - 5%
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Wzorce glinu, 1000 mg/l, Matryca: 2% HCl, AVS TITRINORM®, Aplikacja: Wzorce AAS
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Wzorce glinu, 10 ppm, Matryca: 2-5% HNO₃, Aplikacja: Wzorce do ICP-MS
Producent:  Alfa Aesar
Opis:   glin 1.000 mg/l w 5% kwasie chlorowodorowym (from Al) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Producent:  Alfa Aesar
Opis:   Wzorce glinu, 5000 µg/g, Matryca: Olej mineralny, Specpure®, Aplikacja: Wzorce na bazie oleju
Producent:  Alfa Aesar
Opis:   Wzorce glinu, 1000 mg/l, Matryca: 5% HCl, Aplikacja: Wzorce AAS
Producent:  Hach
Opis:   Standard solution for accuracy checks in aluminum determinations.
Producent:  PERKIN ELMER GC-INSTRUMENTS
Opis:   Single element standard is supplied with a comprehensive Certificate of Analysis that documents the quality and reliability.
UOM:  1 * 1 SZT
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 26
  1  2  3  4  Następny