  • Kryteria
    • Na stanie (14)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Iron Standards
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"28"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Fe in HNO₃ 2 - 5%
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   żelazo 1.000 mg/l w 2% kwasie chlorowodorowym AVS TITRINORM® standard for AAS
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Fe in HNO₃ 2 - 5%
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   żelazo 1.000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from Fe) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP-MS
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   IRON SOLUTION 200 PPM R PHE 1 * 100 ml
UOM:  1 * 100 ml
Producent:  Alfa Aesar
Opis:   IRON 57, 57FE, PLASMA STD SLN, SPECP 1 * 50 ml
UOM:  1 * 50 ml
Producent:  Alfa Aesar
Opis:   Iron standard dissolved in oil, 5,000 µg/g Fe in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
UOM:  1 * 50 g
Producent:  Alfa Aesar
Opis:   Iron standard dissolved in oil, 1,000 µg/g Fe in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
UOM:  1 * 50 g
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 28
  1  2  3  4  Następny