  • Kryteria
    • Na stanie (2)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Gallium Standards
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Ga in HNO₃
UOM:  1 * 100 ml
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   [EN]GALLIUM 1000 PPM FOR ICP-MS 1 * 100 ml
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   gal 1.000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (V) AVS TITRINORM® standard for AAS
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Ga in HNO₃ 2 - 5%
Producent:  Alfa Aesar
Opis:   Roztwór wzorcowy galu, 10000 mg/l Ga w 5% kwasie azotowym ze śladową ilością kwasu solnego (from Ga) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Producent:  Alfa Aesar
Opis:   Roztwór wzorcowy galu, 1000 mg/l Ga w 5% kwasie azotowym ze śladową ilością kwasu solnego (from Ga) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Producent:  PERKIN ELMER GC-INSTRUMENTS
Opis:   N/A
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  Alfa Aesar
Opis:   Roztwór wzorcowy galu, 1000 mg/l Ga w 5% kwasie azotowym ze śladową ilością kwasu solnego (from Ga) Specpure® standard for AAS
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 12
  1  2  Następny