  • Kryteria
    • Na stanie (3)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Germanium Standards
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"20"
  Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   (NH₄)₂GeF₆ in H₂O tr. HF
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   (NH₄)₂GeF₆ in H₂O tr. HF
UOM:  1 * 100 ml
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   german 1.000 mg/l w wodzie (de Ge) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP-MS
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Germanium standard solution, 1,000 mg/l Ge in 5% nitric acid with hydrofluoric acid (max. 1%) AVS TITRINORM® standard for AAS
Producent:  Alfa Aesar
Opis:   Germanium standard solution, 1,000 mg/l Ge in 5% nitric acid with hydrofluoric acid (max. 1%) (de Ge) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Producent:  Alfa Aesar
Opis:   Germanium standard solution, 10,000 mg/l Ge in 5% nitric acid with hydrofluoric acid (max. 1%) (de Ge) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Producent:  Alfa Aesar
Opis:   Roztwór wzorcowy germanu, 100 mg/l Ge w 5% kwasie azotowym ze śladową zawartością kwasu fluorowodorowego (de Ge) Specpure® standard for AAS
UOM:  1 * 100 ml
Producent:  Alfa Aesar
Opis:   german 1.000 mg/l w wodzie ze śladowymi ilościami kwasu fluorowodorowego (from (NH4)2GeF6) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 20
  1  2  3  Następny 