Drukuj
Wyszukano: Klucze
27  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"27"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: A selection of tools to assist in opening IBCs, 200 litre drums, plus bottles and other containers with DIN 32, 45, 54 and 80 caps.
Numer katalogowy: (HI-199)
Producent: Avantor
Opis: This Valvtool is a uniquely designed slotted wrench which provides easy access to many hard-to-reach areas.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Avantor
Opis: Avantor® Hichrom, Combination spanner ³/₈", Stal nierdzewna, Używane ze stylem głowicy: ³/₈"
Numer katalogowy: (241-0053)
Producent: VWR Collection
Opis: Toughened steel. This six-sided key is designed for use with Labomeca® bosses, joints and feet.
j.m.: 1 * 5 SZT
Producent: Bohlender
Opis: These glass fibre reinforced PA fork wrenches can be used for tightening or opening screw joints also at high working temperatures.
Producent: DWK Life Sciences
Opis: Applying the correct closure torque to DURAN® caps is critical to achieving an effective seal. Therefore a range of eight specifically designed spline...
Waste Reducing
Numer katalogowy: (BURK5690-0180)
Producent: BÜRKLE
Opis: Strap wrench, 180 mm Ø
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (568-0686)
Producent: SGE a Trajan company
Opis: Spanner sizes and uses: 3/16" for use with mini unions, 1/4" for use with 1/16" nuts, 5/16" for use with micro control valves.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Bohlender
Opis: For opening and closing of screw caps.
Numer katalogowy: (BOHLD701-24)
Producent: Bohlender
Opis: These PP ring wrenches can be used for opening and closing multiple distributors for barrels.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: IKA
Opis: Single head wrench, open, SW8
Producent: Kautex
Opis: Wrenches made from HDPE for opening and closing jerricans.
Numer katalogowy: (NALG2195-2438)
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: Durable epoxy resin construction, specifically designed for Nalgene ETFE closures.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (215-3250)
Producent: Kautex
Opis: This wrench is suitable for use with Kautex series 310 bottles.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (119-0238)
Producent: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Opis: Drum Wrench opens drum bung caps.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (RIXI8-6018-5161)
Producent: RIXIUS
Opis: Wrench for 20 to 30 L canisters with 61 mm thread.
j.m.: 1 * 1 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 27
no targeter for Bottom