Drukuj
Zestaw matryc do bromku potasu
Dostawca: PerkinElmer
PERC51001144EA 4230 PLN
PERC51001144
Zestaw matryc do bromku potasu
Tłoki
The evacuable potassium bromide (KBr) die is designed to produce uniform KBr pellets.
Suitable for FT-IR spectrometry of solid samples.