Te inkubatory z chłodzeniem sprężarkowym, z wymuszoną konwekcją powietrza i kontrolą prędkości wentylatora wyposażone są w kwasoodporną komorę wewnętrzną ze stali nierdzewnej (DIN1.4301) i zewnętrzną powłokę z blachy proszkowej. Regulowany system ogrzewania i chłodzenia zapewnia zakres temperatur od -10 do +100 ° C. Wszystkie modele mają solidne zewnętrzne drzwi i wewnętrzne szklane drzwi.
Większe modele IL 400CR i IL 750CR mają podwójne drzwiczki zewnętrzne Wszystkie modele są wyposażone w kółka wyrównujące, otwór dostępowy o średnicy 30 mm, oświetlenie wewnętrzne, port USB umożliwiający bezpośrednie rejestrowanie i przesyłanie danych do pamięci flash oraz port sieci Ethernet (LAN) do zdalnego sterowania
- Wielofunkcyjny kontroler mikroprocesorowy z kolorowym wyświetlaczem dotykowym LCD wyświetla wartości w formie tabelarycznej lub graficznej
- Kontrola dostępu poprzez zastosowanie loginów, pamięć mieszcząca 20 programów użytkownika, programowanie 7-dniowe
- Funkcja administratora do zarządzania kontami użytkowników
- Wielosegmentowy profil temperatura-czas (do 100 segmentów) z regulowanymi nachyleniami gradientów zmian
- Zegar czasu rzeczywistego wyświetlający datę/godzinę/dzień tygodnia
- Funkcja regulowanego opóźnienia startu
- Regulowany termostat bezpieczeństwa klasy 3.3 chroniący próbki i inkubator przed przekroczeniem i nieosiągnięciem temperatury docelowej
Funkcje bezpieczeństwa obejmują: dźwiękowe i wizualne alarmy temperatury, system kontroli awarii zasilania, dźwiękowy alarm zegara, funkcję automatycznego rozmrażania, blokadę drzwi i alarm otwartych drzwiczek, alarm awarii czujnika temperatury oraz funkcję autodiagnostyki.
Jednostki posiadają oprogramowanie kontrolne Premium i pomagają zgodności z GLP z ustawieniami ochrony hasłem, rejestrem zdarzeń i pamięcią wewnętrzną, która przechowuje do 4100 zapis danych dla każdego użytkownika, umożliwiając wyświetlanie wartości na wyświetlaczu lub komputerze w formie tabelarycznej lub graficznej.
Dodatkowe informacje: Standardowe półki zapasowe mają maksymalne obciążenie 25 kg na półkę. Wzmocnione półki ze stali nierdzewnej (opcjonalnie dla IL 240CR i IL 400CR) mają maksymalne obciążenie robocze 100 kg na półkę. Zwróć uwagę na maksymalną pojemność komory, jak pokazano w specyfikacji.
Dodatkowe informacje: Wszystkie modele są dostarczane z certyfikatem testowym (dane mierzone w temperaturze 37 ° C), kablem Ethernet i oprogramowaniem Premium Control na pendrive. Modele IL 750CR są dostarczane z trzema wzmocnionymi półkami ze stali nierdzewnej, modele IL 240CR i IL 400CR są dostarczane z trzema standardowymi półkami z drutu ze stali nierdzewnej.