Drukuj
Szkiełko mikroskopowe z ładunkiem dodatnim
Dostawca: Klinipath
631-1237EA 173 PLN
631-1237 KLINKP-001
Szkiełko mikroskopowe z ładunkiem dodatnim
Szkiełka mikroskopowe i nakrywkowe Szkiełka mikroskopowe adhezyjne
This microscope slide is designed with grounded-90, finished and clipped corners of 1 mm.
  • Suitable for use in all types of slide printers
  • Used for IHC staining and other special techniques
  • Easy handling in slide racks, automated slide printers and digital slide imagers
Sposób pakowania: In sealed plastic dispenser boxes.