Poliwęglanowa osłona z powłoką uvex supravision excellence: zapobiegająca zaparowaniu od wewnątrz i wyjątkowo odporna na zarysowania od zewnątrz. Idealna do pracy w środowisku wymagającym częstego wychodzenia na zewnątrz i powrotu do pomieszczeń zamkniętych oraz pracy w warunkach zmiennego oświetlenia.
- Dostępne są dwa rodzaje mocowania: mechaniczna część boczna lub automatyczna blokada magnetyczna
- Kompatybilna z kaskami ochronnymi uvex pheos E-S-WR i uvex pheos B-S-WR, a także z kaskami ochronnymi uvex pheos alpine do pracy na wysokości
- Można ją łączyć z nausznikami uvex K2H i uvex K2H magnet
Certyfikacja dla obszarów zastosowania 3 (ciecze) i 9 (gorące ciała stałe i ciekły metal)
Model pheos SLB 1: certyfikowany zgodnie z normą GS-ET 29 jako chroniąca przed łukami elektrycznymi osłona klasy 1 (4 kA)
Model pheos SLB 2: certyfikowany zgodnie z normą GS-ET 29 jako chroniąca przed łukami elektrycznymi osłona klasy 2 (7 kA), w zestawie element zabezpieczający podbródek
Informacje do zamówienia: Kask nie jest dołączony. Adapter oslony 9790.067 wymagany w kombinacji z kaskiem uvex pheos plphine safety.