Drukuj
NaOH/SDS Lysis solution, Ultra Pure Grade
Dostawca: VWR Chemicals
J611-500MLEA 797 PLN
J611-500ML
NaOH/SDS Lysis solution, Ultra Pure Grade
NaOH/SDS Lysis
An ultra pure reagent for alkaline lysis of bacterial cells used in standard DNA purification procedures.
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Jednostka: 1824
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Conductivity (10%, Water) @25 °C Passes Test
Titration 7,6 – 8,4 g/l