Drukuj
XTT sodium salt, high purity
Dostawca: VWR Chemicals
N812-100MGEA 0 PLN
N812-100MG N812-5G
XTT sodium salt, high purity
XTT sodium salt
Formuła: C₂₂H₁₇N₇O₁₃S₂Na
MW: 673,52 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00083517
Numer CAS: 111072-31-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Emax (285 nm) 14800 – 16800
Appearance Yellow powder
Water (KF) ≤15%