Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Baumé hydrometers with thermometer
Dostawca: Amarell
Baumé hydrometers with thermometer calibrated at 15 °C.
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Pamiętaj mnie na tym urządzeniu
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Zakres Podziałka Zakres temperatury pracy Wysokość Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
0 - 30 1,0 °Bé 0…40 300 1 AMARH843210S
30 - 70 1,0 °Bé 0…40 300 1 AMARH843216S
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość