Chcesz zalogować się jeszcze raz?
4-Nitrophenyl-beta-D-xylopyranoside ≥98% (by TLC), proszek
Dostawca: SIGMA CHEMIE (PART OF SAF )
Uwaga
Synonyms: PNPX
Formuła: C₁₁H₁₃NO₇
MW: 271,23 g/mol
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
MDL Number: MFCD00047519
Numer CAS: 2001-96-9
Numer WE (dawny EINECS): 217-897-1
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
1 g SAFSN2132-1G
500 mg SAFSN2132-500MG
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość