Drukuj
Roztwór do czyszczenia elektrod kombinowanych i odniesienia, KS400 (Radiometer Analytical)
Dostawca: Hach
HACHC20C370EA 206 PLN
HACHC20C370
Roztwór do czyszczenia elektrod kombinowanych i odniesienia, KS400 (Radiometer Analytical)
Elektrolity Roztwory do przechowywania elektrod
Electrode cleaning solution to remove proteins residues organic contaminations/deposits such as food stuff from pH sensing element.
Formula: PEPSIN in HCl