  • Refine by Suppliers
    Sortuj według:
Wyszukano:
Inhibitory
5  results were found
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
  Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Sortuj po:
Numer katalogowy: (80-6501-23)
Producent:  GE Healthcare - Life Sciences
Opis:   Protease inhibitor mix
j.m.:  1 * 1 KIT
Producent:  Cayman Chemical
Opis:   Y-27632 is a potent, ATP-competitive inhibitor of ROCKs including p160ROCK (Ki = 140 nm) and ROCK-II (IC50 = 800 nm). It also inhibits PRK2...
Numer katalogowy: (786-207)
Producent:  G-Biosciences
Opis:   Protease inhibitor set contains 12 ready to use individual protease inhibitors, each at a 100X concentration. Various concentrations and/or combinatio...
j.m.:  1 * 1 SET
Numer katalogowy: (J63907.AA)
Producent:  Alfa Aesar
Opis:   PHOSPHATASE INHIBITOR COCKTAIL I 1 * 5 ml
j.m.:  1 * 5 ml
Numer katalogowy: (J65358.LQ)
Producent:  Alfa Aesar
Opis:   A 1x stock solution contains 500uM AEBSF.HCl, 150 nM aprotinin, 1 uM E-64, 0,5 mM EDTA and 1 uM leupeptin hemisulfate. Reconstitute each vial with 1 m...
j.m.:  1 * 1 U/g
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 5  z 5