Drukuj
Rękawice cleanroom, nitrylowe, do klasy 10, ISO 4
Dostawca: VWR, part of Avantor
VWR®
112-4547EA 1870 PLN
112-4547 112-4545 112-4546 112-4548 112-4543 112-4544
Rękawice cleanroom, nitrylowe, do klasy 10, ISO 4
Rękawice
Rękawice nitrylowe VWR do pomieszczeń czystych są wytwarzane z syntetycznego kopolimeru akrylonitrylu, butadienu i kwasu metyloakrylowego, który zapewnia niezawodną, trwałą i wygodną ochronę dłoni podczas wymagających zastosowań w pomieszczeniach czystych. Te dwustronne dla dłoni rękawice wykazują wysoką wytrzymałość na rozciąganie i silną odporność na przenikanie, przeciwko szerokiej gamie rozpuszczalników, kwasów i zasad.
  • Wydajność wyjątkowo niskiej liczby cząstek
  • Teksturowane palce zwiększają przyczepność elementów
  • Zwężany zawinięty mankiet zapewnia bezpieczne dopasowanie
  • Wyładowanie elektrostatyczne hamuje szkodliwe wyładowania elektrostatyczne
  • Nie zawierają lateksu z naturalnej gumy
  • Materiał bez silikonu minimalizuje zanieczyszczenie jonowe i przenoszenie nielotnych pozostałości (NVR)
  • Niebrudzący, nie rozmazywający: Zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia części lub komponentów obsługiwanych przez użytkownika, nawet podczas długotrwałego zużycia
Nadają się do użytku w clenroom klasa 10, ISO 4, M2.5 lub wyższych
Testowana jakość zgodnie ze standardami ASTM, FTMS i IEST.
Certyfikaty: EN 374-2/3; Kat. III; AQL 1,5
Sposób pakowania: 100 rękawiczek na podwójną torbę, 10 torebek na karton. Rękawice są pakowane podwójnie w szczelnie zamknięte polietylenowe torby do pomieszczeń czystych. Każdy karton ma podwójne ścianki. Odporny na IPA atrament jest stosowany na workach i etykietach kartonowych.