Chcesz zalogować się jeszcze raz?
UWAGA! Od 8 maja 2018 r. koszty transportu ulegają zmianie. W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu.
  • Kryteria
      • Search By Baza mediów do hodowli komórkowych
    • Na stanie (35)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Pożywki do hodowli komórkowych
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/55/18945355.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"139"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   M63 medium, sterile, biotechnology grade
UOM:  1 * 500 ml
Producent:  Biowest
Opis:   Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM) is a modification of Basal Medium Eagle (BME) which contains approximately four times as much of the vitamins ...
Producent:  Biowest
Opis:   RPMI are general purpose enriched media with extensive applications for a broad spectrum of mammalian and hybridoma cells, including human myeloma, mo...
Producent:  Biowest
Opis:   Minimum Essential Medium (MEM) with Earle's Balanced Salts is a modification of Eagle’s earlier medium, Basal Medium Eagle (BME), containing higher co...
Producent:  Biowest
Opis:   In 1976, Guilbert and Iscove demonstrated that precursor cells of erythrocytes and macrophages could be cultured in a reduced-serum medium supplemente...
Producent:  Biowest
Opis:   McCoy’s media were originally formulated for growth and support of lymphocytes. This final modification produced a medium identical to RPMI 1629. McCo...
Producent:  Biowest
Opis:   Ham’s F12 was originally developed for the serum-free clonal growth of Chinese Hamster Ovary (CHO) cells, lung cells and mouse L-cells. It is frequent...
Producent:  Biowest
Opis:   Studies to determine the nutritional requirements of many cells have been in progress since Eagle's first reports. The major essential nutrients were ...
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 139
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Następny