  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Media do separacji komórek
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/68/51/20236851.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"28"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Ficoll® 400 is a neutral, hydrophilic polymer of sucrose, which readily dissolves in aqueous solutions.
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Ficoll® 400 jest neutralnym, hydrofilowym polimerem sacharozy, całkowicie rozpuszczalnym w wodzie.
Producent:  GE Healthcare - Life Sciences
Opis:   Ficoll-Paque™ PLUS is a sterile density gradient centrifugation medium for separation of mononuclear cells from human blood.
Producent:  Biowest
Opis:   Lymphosep is designed for the simple, rapid isolation of lymphocytes from whole blood that has been diluted and treated with anti-coagulant or defibri...
Producent:  GE Healthcare - Life Sciences
Opis:   Percoll™ is a low viscosity density gradient medium for preparation of cells, subcellular particles, and larger viruses (down to ~ 70S) under gentle c...
Producent:  GE Healthcare - Life Sciences
Opis:   Ficoll® PM400 is a synthetic neutral, highly branched hydrophilic polymer of sucrose with an average molecular weight of 400 000. It is used to form d...
Producent:  Alfa Aesar
Opis:   Media do separacji komórek, Ficoll® 400
Producent:  GE Healthcare - Life Sciences
Opis:   Percoll™ PLUS is non toxic, almost chemically inert, and does not adhere to membranes. Percoll™ PLUS is used for preparation of cells, subcellular par...
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 28
  1  2  3  4  Następny