Drukuj
Młot do kontroli betonu
Dostawca: Industrial Physics
SIMELD0500EA 3640 PLN
SIMELD0500
Młot do kontroli betonu
Mierniki grubości powłok
Hammer used to test the quality of concrete, as well as other construction materials, for analysing resistance.
Certyfikaty: EN 12504-2, ASTM, C805, BS 1881.