Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Nie czekaj na ofertę, wygeneruj ją samodzielnie na pl.vwr.com szybko i wygodnie!
Ultrasonic wall thickness gauges, PosiTector®
Dostawca: TQC
SIMELD7106EA 7730 PLN InStock
SIMELD7106 SIMELD7105 SIMELD7025 SIMELD7110 SIMELD7108 SIMELD7109 SIMELD7030 SIMELD7107
Ultrasonic wall thickness gauges, PosiTector®
Mierniki grubości powłok
The PosiTector can measure the wall thickness of materials (plastic, stell) using ultrasonic technology. These durable and weatherproof models are resistant to solvents, acids, oils, water and dusts.
  • Precision transducers for fast and accurate readings
  • Built-in temperature compensation for higher accuracy
  • Transfer data via USB to a PC/Mac, Bluetooth wireless technology, Wi-Fi
Certyfikaty: Traceable to NIST
Informacja o dostawie: Supplied with probe, ultrasonic gel, rubber holster, belt clip, wrist strap, three batteries, instructions manual, carrying case with shoulder strap, lens shield, certificate of calibration to NIST, USB cable, PosiSoft.net account.
Zobacz ceny
ZAMÓW
SPECYFIKACJE
DODATKOWE INFORMACJE
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość