Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Mouse Anti-Human IgG PAN Monoclonal Antibody
Dostawca: MP Biomedicals
This purified monoclonal antibody is supplied in 10 mM phosphate buffered saline, pH 7,4.
Type: Secondary
Antigen: IgG Fc PAN
Clonality: Monoclonal
Clone: HP6017
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2ak
Reactivity: Human
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
1 mg 1 mg ICNA08630722
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Antigen symbol IgG PAN
Antigen name Immunoglobulin G PAN
Reactivity Human
Clonality Monoclonal
Antibody type Secondary
Clone HP6017
Host Mouse
Isotype IgG2ak
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Format Ascites fluid
Form Liquid
Antibody fragment F(c)
Temperatura przechowywania – 20 oC
UniProtKB P31994
Tested applications Radio Immunoassay
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość