Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Bovine Serum Albumin (BSA), fraction V, reagent grade
Dostawca: MP Biomedicals
Albumin bovine is a single polypeptide chain consisting of about 583 amino acid residues and no carbohydrates. At pH 5 to 7 it contains 17 intrachain disulphide bridges and 1 sulphhydryl group.
  • Soluble in water
  • Has 4,7 ppm heavy metals
  • ≤5,0% loss on drying
It is used to solubilise lipids, and is also used as a blocking agent in Western blots or ELISA applications. Globulin free albumins are suitable for use in electrophoresis applications.
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Pamiętaj mnie na tym urządzeniu
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Opis Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Bovine albumin fraction V, reagent grade 50 g ICNA08810661
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Protein/peptide name Albumin
Protein synonyms Cohn Fraction V, Bovine Serum Albumin, Fraction V, BSA Fraction V, Bovine Serum Albumin, Cohn Fraction V, BSA
Species Bovine
Source Serum
CAS No. 9048-46-8
Typ Reagent grade
Purity 100%
Storage conditions +2 to +8 °C
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość