Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Sheep Anti-Human IgG4 Polyclonal Antibody
Dostawca: MP Biomedicals
Type: Secondary
Antigen: IgG4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Sheep
Isotype:
Reactivity: Human
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Pamiętaj mnie w tym urządzeniu
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
1 mL 1 ml ICNA08643131
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Antigen symbol IgG4
Antigen name Immunoglobulin G4
Reactivity Human
Clonality Polyclonal
Antibody type Secondary
Host Sheep
ImmunoChemistry Yes
Form Lyophilized
Temperatura przechowywania 0 to +5 °C
Tested Applications Immunoelectrophoresis
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość