Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Mouse Anti-Human IgE Monoclonal Antibody
Dostawca: MP Biomedicals
These antibodies specifically reacts with human IgE heavy chain (Fc region).
Type: Secondary
Antigen: IgE Fc
Clonality: Monoclonal
Clone: HP6061
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Human
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Pamiętaj mnie w tym urządzeniu
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
200 μL 0,2 ml ICNA08634361
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Antigen symbol IgE
Antigen name Immunoglobulin E
Reactivity Human
Clonality Monoclonal
Antibody type Secondary
Clone HP6061
Host Mouse
Isotype IgM
ImmunoChemistry Yes
Format Ascites fluid
Form Liquid
Antibody fragment F(c)
Temperatura przechowywania – 20 oC
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość