Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Mouse Anti-Human IgG1 Monoclonal Antibody (Biotin)
Dostawca: MP Biomedicals
These antibodies specifically reacts with human IgG1 (Fc region).
  • Working dilution: 1:500 - 1:1000 for most applications
Type: Secondary
Antigen: IgG1 Fc
Clonality: Monoclonal
Clone: HP6069
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1k
Reactivity: Human
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
500 μL 500 µl ICNA08634721
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Antigen symbol IgG1
Antigen name Immunoglobulin G1
Reactivity Human
Conjugation Biotin
Clonality Monoclonal
Antibody type Secondary
Clone HP6069
Host Mouse
Isotype IgG1k
ImmunoChemistry Yes
Form Lyophilized
Antibody fragment F(c)
Temperatura przechowywania 0 to +5 °C
Tested applications Immunoblot
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość