Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Goat Anti- IgG Antibody
Dostawca: MP Biomedicals
The immunoglobulin was prepared from goat serum using current chromatographic techniques. A quantitative
protein analysis as well as SDS-PAGE have been applied to determine quality of the product.
  • Supplied in Tris or phosphate buffered saline
  • Can be reconstitute with 5,0 ml of diluent for a 2% solution
It is useful for structural and biological studies, as a reference standard, or as starting material for the preparation of an immunogen.
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality:
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity:
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Pamiętaj mnie na tym urządzeniu
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
100 mg 100 mg ICNA08641431
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Antigen symbol IgG
Antigen name Immunoglobulin G
Antibody type Secondary
Host Goat
Form Lyophilised
Temperatura przechowywania 0...5 °C
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość