Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Myeloma source Anti-Human IgG4 Antibody
Dostawca: MP Biomedicals
This antibody is purified from human myeloma plasma followed with HPLC, Protein G column and gel filtration. The plasma is non-reactive for HBsAg, anti-HCV, anti-HBc, and negative for Anti-HIV 1 and 2 by FDA approved tests.
Based on Immunoelectrophoresis, it shows a single arc against human IgG and human kappa free and bound light chain.
This product contains 1% IgG1, IgG2, and IgG3 .
Type: Secondary
Antigen: IgG4
Clonality:
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Myeloma source
Isotype:
Reactivity: Human
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Pamiętaj mnie w tym urządzeniu
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
100 µg 100 µG ICNA08642341
1 mg 1 mg ICNA08642342
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Antigen symbol IgG4
Antigen name Immunoglobulin G4
Reactivity Human
Antibody type Secondary
Host Myeloma source
ELISA Yes
Form Liquid
Temperatura przechowywania −80 °C
Tested Applications Radial Immunodiffusion
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość