Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Anti-Mouse IgG2b Antibody
Dostawca: MP Biomedicals
This antibody is prepared by the mixture of immunoglobulins from two different tumor sources such as MOPC 195 and MOPC 141, which provides a boader spectrum of antigenic sites associated with the normal immunoglobulin class or subclass.
Based on gel diffusion and IEP analysis, it contains only IgG2B myeloma proteins.
Type:
Antigen: IgG2b
Clonality:
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Myeloma source
Isotype:
Reactivity: Mouse
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
1 mg 1 mg ICNA08643371
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Antigen symbol IgG2b
Antigen name Immunoglobulin G2b
Reactivity Mouse
Host Myeloma source
Stężenie 1,0 mg/ml
Purification Affinity purified
Form Liquid
Temperatura przechowywania −80 °C
Czystość 95%
Tested applications Immunoelectrophoresis, Gel Diffusion
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość