Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Anti IgE Human Polyclonal Antibody
Dostawca: MP Biomedicals
By Immunoelectrophoresis, single arc was observed against antisera to whole human serum, human IgE and human kappa light chain.
  • Supplied in Tris or phosphate buffered saline
It is useful for structural and biological studies, as a reference standard, or as starting material for the preparation of an immunogen.
It is prepared from plasma shown to be nonreactive for HBsAg, anti-HCV, anti-HBc and negative for anti-HIV 1 and 2 by FDA-required tests.
Type:
Antigen: IgE
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Myeloma source
Isotype:
Reactivity: Human
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
100 µg 100 µG ICNA08643491
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Antigen symbol IgE
Antigen name Immunoglobulin E
Reactivity Human
Clonality Polyclonal
Host Myeloma source
Temperatura przechowywania 0...5 °C
Tested applications Immunoelectrophoresis
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość