Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Sheep Anti-Human IgG3 Polyclonal Antibody
Dostawca: MP Biomedicals
Based on Immunoelectrophoresis, it produces precipitin band at a concentration of 1,0 mg/ml.
  • Can be reconstituted with 1,0 ml sterile distilled water
  • Dilution range: 1:20 for Immunoelectrophoresis
Type: Secondary
Antigen: IgG3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Sheep
Isotype:
Reactivity: Human
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Pamiętaj mnie w tym urządzeniu
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
1 mL 1 ml ICNA08643121
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Antigen symbol IgG3
Antigen name Immunoglobulin G3
Reactivity Human
Clonality Polyclonal
Antibody type Secondary
Host Sheep
ImmunoChemistry Yes
Form Lyophilized
Temperatura przechowywania 0 to +5 °C
Tested Applications Immunodiffusion, Immunoelectrophoresis
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość