Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Rabbit Anti-Mouse IgG2b Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Dostawca: MP Biomedicals
This antibody reacts strongly to mouse IgG2b heavy chain and exhibits minimal or no reactivity to the other mouse
IgG subclasses, IgA, IgM, and light chains. It also shows minimal or no reactivity to human serum proteins.
  • Working dilution: 1:1000 - 1:2000 for ELISA
Type: Secondary
Antigen: IgG2b
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horse radish peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Pamiętaj mnie w tym urządzeniu
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
100 μg 100 µG ICNA08642551
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Antigen symbol IgG2b
Antigen name Immunoglobulin G2b
Reactivity Mouse
Conjugation HRP (Horseradish Peroxidase)
Clonality Polyclonal
Antibody type Secondary
Host Rabbit
Western Blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Purification Affinity purified
Form Lyophilized
Temperatura przechowywania 0 to +5 °C
Tested Applications Immunoblot
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość