Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Rabbit Anti-Mouse IgG2a Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Dostawca: MP Biomedicals
This antibody is specific for the gamma 2a chain. It exhibits minimal to no cross reactivity to other mouse IgG subclasses, IgA,IgM, or light chains. There is minimal or no cross reaction with human serum proteins.
  • Working dilution: 1:1000 - 1:2000 for ELISA
Type: Secondary
Antigen: IgG2a
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horse radish peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Pamiętaj mnie w tym urządzeniu
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
100 μg 100 µG ICNA08642541
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Antigen symbol IgG2a
Antigen name Immunoglobulin G2a
Reactivity Mouse
Conjugation HRP (Horseradish Peroxidase)
Clonality Polyclonal
Antibody type Secondary
Host Rabbit
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
Purification Affinity purified
Form Liquid
Temperatura przechowywania 0 to +5 °C
Tested Applications Immunoblot
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość