Order Entry
Bovine serum albumin (BSA)
Bovine serum albumin (BSA)
 :  SEQENS
undefined
Bovine serum albumin (BSA)
 :  SEQENS
  • Source:
    Serum
  • Species:
    Bovine
  • Protein synonyms:
    BSA|Fraction V|Cohn Fraction V
  • Protein/peptide name:
    Bovine Serum Albumin
  • Formulation:
    lyophilized
  •  
    Pk
  • 1035-70-100G
    1035-70-100G
    100 g
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 1 680 zł
    1 680 zł
    1 * 100 g
       1 680 zł
  • 1035-70-500G
    1035-70-500G
    500 g
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 5 740 zł
    5 740 zł
    1 * 500 g
       5 740 zł
  • 1035-70-1KG
    1035-70-1KG
    1 kg
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 9 810 zł
    9 810 zł
    1 * 1 kg
       9 810 zł