Drukuj
Łaźnie wodne, seria VWB2
Dostawca: VWR, part of Avantor
462-0557EA 3450 PLN
462-0557 462-0556 462-0558 462-0559 462-0555 462-0554
Łaźnie wodne, seria VWB2
Łaźnie Łaźnie wodne bez mieszania
Łaźnie wodne bez mieszania z dwuścienną obudową ze stali nierdzewnej (wewnętrzna) i z powlekanej blachy stalowej (zewnętrzna). Aż do 4 żeli Wszystkie wanny z wyjątkiem modeli 2-litrowych są wyposażone w zawór spustowy do wygodnego opróżniania i nadają się do użytku z wodą lub alternatywnie z kulkami termoprzewodzącymi. Wanny o pojemności 5 litrów lub większej posiadają tryb perełek przenoszących ciepło, który aktywuje się z menu głównego. Wewnętrzny korek spustowy jest wyposażeniem opcjonalnym. Notatka: Wanny są sklasyfikowane w klasie bezpieczeństwa 1, co pozwala na bezobsługową pracę w przypadku użycia z niepalnymi cieczami.
  • Szybkie nagrzewanie, dokładna regulacja temperatury
  • Cyfrowy wskaźnik temperatury z trzema ustawieniami temperatury
  • Zakres temperatur otoczenia 5 do 99 °C
  • Stabilność temperaturowa ±0,2 °C
  • Regulowany alarm przekroczenia temperatury chroni próbki przed przegrzaniem
  • Ochrona przed suchobiegiem wyłącza wannę w przypadku braku wody lub niskiego poziomu wody
  • Minutnik i alarm dźwiękowy: 1–999 minut
Dodatkowe informacje: Dostępna jest szeroka gama akcesoriów opcjonalnych. Dostępna jest szeroka gama akcesoriów opcjonalnych.