Drukuj
Korpusy komór ekstrakcyjnych do ekstrakcji rozpuszczalnikowej, systemy ASE
Dostawca: Restek
REST26098EA 0 PLN
REST26098 REST26112 REST26178 REST26176 REST26132 REST26110 REST26116 REST25995 REST25996 REST25993 REST26114 REST25994
Korpusy komór ekstrakcyjnych do ekstrakcji rozpuszczalnikowej, systemy ASE
Materiały zużywalne do chromatografii Części zamienne do chromatografów
Accelerated solvent extraction is a common technique for fast and reliable extraction of organic materials from solid matrices, using EPA SW-846 method 3545 and pressurised fluid extraction (PFE).
  • Cell bodies are serialised for easy sample identification
  • Smooth inner surfaces for easier cleaning
Informacje do zamówienia: Caps are sold separately.