Sodium hydroxide 25% in aqueous solution for biopharmaceutical production
Dostawca: VWR Chemicals
Certyfikaty
Informacje o tym produkcie
Numer CAS:1310-73-2
:
Wzór:NaOH
Numer MDL:MFCD00003548
:40 g/mol
Temperatura topnienia:9 - 10 °C
Gęstość:1.274 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania:Ambient
EINECS:0
UN:1824
ADR:8,II
:GHS05
Wyniki testu specyfikacji
- Assay (calculated as NaOH):24,8 - 25,2 %
- Appearance:Passes test
- CO₃ (as Na₂CO₃):Max. 1 %
- Heavy metals (as Pb):Max. 5 ppm
- Cl (Chloride):Max. 20 ppm
- SO₄ (Sulphate):Max. 30 ppm
- Fe (Iron):Max. 3 ppm
- Residual metal catalysts:Unlikely to be present
- Residual solvents (ICH Q3C):Excl.by manufact. process
- Endotoxin (IU/ml):Max. 2
- Filtered at 0.2 µm:Confirmed
Wyniki testu specyfikacji
Powiązane informacje
Certyfikaty
Szukaj według numeru partii
Informacje o produkcie
- Catalog #Pack typePkDostępnośćCena
- Local Article Number: VWRC85523.320
- Local Article Number: VWRC85523.460