Drukuj
Zestawy rurek jednorazowego użytku, C-Flex®
VWR®
734-2840EA 1870 PLN
VWRI734-2840 VWRI734-2838 VWRI734-2839 VWRI734-2834 VWRI734-2835 VWRI734-2836 VWRI734-2837 VWRI734-2841 VWRI734-2842 VWRI734-2843 VWRI734-2832 VWRI734-2833
Zestawy rurek jednorazowego użytku, C-Flex®
Wyjątkowe, projektowane z myślą o użytkowniku rozwiązania dopasowane do specyficznych wymagań z szerokim spektrum zastosowań, w tym naukami przyrodniczymi i ogólnym zastosowaniem laboratoryjnym, testami środowiskowymi, pracą z płynami w biofarmaceutycznych workach jednorazowego użytku, przenoszeniem hodowli komórkowych, aplikacjami pompowania i komponentami urządzeń medycznych.
  • Produkowane z materiałów klasy USP Class VI w pomieszczeniu czystym klasy ISO 7
  • Rurki są zgrzewalne i można je uszczelniać
  • Wszechstronne i znaczące oszczędności kosztów
  • Wstępnie wysterylizowane i gotowe do użycia
  • Sterylizowane promieniami Gamma – poziom sterylności SAL 10-6
  • Zestawy rurek oferowane są w różnych możliwościach konfiguracji
Produkty są wolne od składników pochodzenia zwierzęcego lub przetwarzane zgodnie z EMEA / 410/01. Zestawy mogą wytrzymać temperatury od -20 do 65 ° C bez utraty integralności.
Certyfikaty: Manufactured from USP Class VI materials in ISO Class 7 Cleanroom.
Sposób pakowania: Wszystkie zestawy są indywidualnie pakowane w podwójne worki foliowe z etykietą produktu umieszczoną na wewnętrznym worku.