Drukuj
Naczynie do przechowywania elektrod
Dostawca: SI Analytics
662-1155EA 250 PLN
662-1155
Naczynie do przechowywania elektrod
Statywy do elektrod
Plastic receptacle with squeezing ring sealing and bayonet fastener for electrodes with 12 mm diameter.