Drukuj
Wyszukano: Zbiorniki na odczynniki
26  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"26"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Zaprojektowane do aplikacji przy użyciu pipet wielokanałowych, jednorazowe zbiorniki są przystosowane do wszystkich rodzajów pipet 12 kanałowych.
Numer katalogowy: (391-0625)
Producent: VWR Collection
Opis: 175 ml graduated polypropylene reagent reservoir with lid. Unique V-shaped bottom reduces dead volume.
j.m.: 1 * 10 SZT
Producent: BIOTIX INC.
Opis: These disposable reagent reservoirs are designed for use with multi-channel pipetting applications and can accommodate up to 12-channel pipettes. User...
Producent: Brand
Opis: PP, high clarity, autoclavable.
Producent: Simport Scientific
Opis: For labs involved with fraction collecting, compound storage, plate replication, and mixing applications. Suitable for a range of liquid handling conf...
Numer katalogowy: (BHIT783500)
Producent: Sartorius
Opis: PP, white. This durable reagent vessel is chemically resistant to all common reagents. It is especially useful with all multi channel pipettes.
j.m.: 1 * 16 SZT
Producent: Corning
Opis: These polypropylene reagent vessels are appropriate for automated and manual applications
Producent: Corning
Opis: PS, white. These disposable reservoirs are designed to accommodate all multi channel pipettors.
Producent: Corning
Opis: Biały PS, sterylne, jednorazowe.
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: White PP, autoclavable.
Producent: HEATHROW
Opis: These reagent reservoirs offer a fresh and modern design with enhanced features to streamline pipetting procedures. They are designed for multi-channe...
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: White PS. These disposable reservoirs feature graduations on their inside wall which enable a quick measurement of the remaining liquid.
Producent: Corning
Opis: Białe PS, sterylne, jednorazowe.
Producent: HEATHROW
Opis: These disposable reagent reservoirs have a fresh and modern design with enhanced features to streamline pipetting procedures.
Numer katalogowy: (HEATHS20821A)
Producent: HEATHROW
Opis: PP. This non sterile solution basin/reagent reservoir has a standard 50 ml basin on one side and 12 individual 5 ml basins on the other side.
j.m.: 1 * 25 SZT
Producent: MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Opis: These disposable automation reservoirs made of PP offer excellent chemical resistance. The reservoirs feature the same shape and dimensions as standar...
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 26
no targeter for Bottom