Drukuj
Wytrząsarki do sit testowych, EML digital plus
Dostawca: VWR by Haver & Boecker
510-0960EA 24540 PLN
510-0960 510-0957 510-1297 510-1293 510-0958 510-1289 510-0956 510-0954 510-1291 510-1295 510-0961 510-1292 510-0965 510-0959 510-0955 510-0962 510-0963 510-1298 510-1294 510-1290 510-0964 510-1296 510-1299 510-1300
Wytrząsarki do sit testowych, EML digital plus
Wytrząsarki Przesiewacze laboratoryjne
Rodzaje elektromagnetycznie napędzanych wytrząsarek do sit testowych z ruchem 3-D. Samoregulacja amplitudy możlwia jest dzięki ciagłemu pomiarowi przyspieszenia, które pomoga równoważyć oscylacje podstawy i wytrząsarki. Gwarantuje to, że amplituda pozostaje taka sama, niezależnie od ilości próbki i miejsca instalacji.
  • Możliwość zapamiętania 10 zestawów ustawień parametów wytrząsania
  • Zakres ustawienia: 0 - 99 min lub pomiar ciągły
  • Praca wytrząsarki ciągła lub przerywana
  • Cyfrowy wyświetlacz wszystkich funkcji
  • 3000 impulsów na minutę (50 Hz)
  • Głośność: ≤70 dB (A) dla EML 315 Digital Plus, oraz 73 dB (A) dla EML 450 Digital Plus
  • Maksymalne obciążenie: 3 kg
EML 315 oraz 450, modele do przesiewania na mokro posiadają panel sterowania zewnętrzny.
Opcjonalnie wytrząsarki z system mocowania sit HAVER "TwinNut":
System mocowania sit "TwinNut" jest alternatywą do standardowego systemu mocowania typu "Classic" posiada zaciski do łatwego montowania i demontażu pokrywy. Pręty wspierające z systemu mocowania "Classic" mogą być stosowane również w systemie HAVER "TwinNut".
Informacje dodatkowe: Zakres dostawy: Do każdej wytrząsarki w standardzie jest dostarczany system mocowania sit "Classic" lub opcjonalny "TwinNut", 2 pręty wspierające o długości 620mm z nakrętkami motylkowymi, kolektor górny z okienkiem, wąż do wody w modelach do przesiewania na mokro, opragramowanie do analizy rezultatów przesiewania. Sita oraz misy muszą być zamawiane osobno. Dokumentacja IQ-OQ dostępna na zapytanie.