Drukuj
Wyszukano: Mikropłytki do wysokosprawnych testów przesiewowych
72  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"72"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Manufactured from high quality crystal polystyrene. They are ideal for routine assays, mixing and storage.
Wyprzedaż
Producent: Avantor
Opis: Płytki te są produkowane z PP o wysokiej czystości w celu umożliwienia wydajnego przygotowania próbek i nadają się do użycia z magnetycznymi procesora...
Producent: VWR Collection
Opis: PP, non coated, non sterile, chromatography tested and certified. Manufactured from ultra low bleed high purity basis resin and fully lot tested by GC...
Producent: Greiner Bio-One
Opis: PS, without lid. Ideal for high throughput screening applications, these plates are available as clear bottom variants (in clear PS) and black or whit...
Producent: Greiner Bio-One
Opis: Characterised by low protein, DNA, RNA, and peptide binding properties, the non binding microplate surface significantly increases assay sensitivity b...
Producent: Greiner Bio-One
Opis: Optically clear borosilicate glass bottom (light path 175±15 µm) and black PS frame.
Producent: Greiner Bio-One
Opis: Characterised by low protein, DNA, RNA, and peptide binding properties, the non binding microplate surface significantly increases assay sensitivity b...
Producent: Greiner Bio-One
Opis: PS, without lid. A large number of different 96-well microplates are available in a wide variety of surface treatments with a choice of well profile, ...
Numer katalogowy: (734-0984)
Producent: Corning
Opis: HTS microplate, Square well, Falcon®, Liczba studzienek: 96, Pojemność studzienki: 120 µl, Płaskie dno, with lid
j.m.: 1 * 5 SZT
Certyfikaty
Producent: Greiner Bio-One
Opis: PP, without lid.
Producent: Greiner Bio-One
Opis: These microplates combine a unique process technology with a proprietary resin for superior UV transparency.
Numer katalogowy: (734-1075)
Producent: Corning
Opis: HTS microplate, T-Cell Activation, Anti-Mouse CD3, Corning® BioCoat®, Liczba studzienek: 96, PS, Przezroczysty, with lid
j.m.: 1 * 5 SZT
Numer katalogowy: (MATR4520B)
Producent: MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Opis: HTS microplate, Non treated, Niesterylne, Liczba studzienek: 1536, PP, V-kształtne dno, Czarny
j.m.: 1 * 15 SZT
Producent: KARTELL
Opis: Microtitre plate, Individually wrapped, Sterylne, Liczba studzienek: 96, PS, V-kształtne dno, Przezroczysty
Producent: Greiner Bio-One
Opis: PS. With the exception of the Small Volume™, all 384-well PS microplates have rounded square wells, which combine the advantages of flexible working v...
Wyprzedaż
Producent: Greiner Bio-One
Opis: Cycloolefin, black pigmented frame, 190 μm ultra-clear film bottom, tissue culture treated, sterile. SCREENSTAR microplates are specialised products f...
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 72
no targeter for Bottom