Światło padające VisiLight® I-LED z unikatowym modul-LED®, umożliwia łatwe dostosowanie koloru światła i kąta wiązki do dowolnej aplikacji po prostu przez wymianę modułów LED. Dzięki giętkim ramionom, światło można skierować tam, gdzie jest to potrzebne.
- Możliwość zamontowania na stojaku dołączony do mikroskopu, lub zamontowania na ścianie (z wykorzystaniem opcjonalnych akcesoriów)
- Zawiera moduł(y) o temperaturze barwowej 6000K (3 W LED)
- Przyjazna dla użytkownika jednostka sterująca intensywnością z funkcją pamięci
W×D×H : 80×40×56 mm
Certyfikaty: IP 40.
Informacje do zamówienia: Wersje z innymi elementami optycznymi, barwami temperatur, kolorami lub UV są dostępne na zamówienie, proszę kontaktować się z lokalnym biurem sprzedaży Avantor.
Dodatkowe informacje: Zawiera 1 lub 2 moduły LED (białe, punktowa optyka 3W, średnia żywotność lampy LED ~ 50 000 godzin pracy); zasilacz z multiadapterem (UE, USA, UK) i kablem o długości 1,4 m.