Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Nie czekaj na ofertę, wygeneruj ją samodzielnie na pl.vwr.com szybko i wygodnie!
Skrobaki i szpatułki do komórek
Dostawca: Corning Life Science
734-1528EA 1750 PLN InStock
734-1528 734-1527 734-1526
Skrobaki i szpatułki do komórek
Skrobaki do komórek
Użyteczne do ręcznego zbierania komórek, skrobaczki są przeznaczone do użytku w kolbach, a szpatułki do użytku w szalkach (szczególnie w przypadku komórek pnia).
  • Konstrukcja ostrza minimalizuje uszkodzenia komórek i zapewnia równy kontakt z powierzchnią wzrostu
  • Pakowane indywidualnie
  • Sterylizowane promieniowaniem gamma
  • Apirogenne
Zobacz ceny
ZAMÓW
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość