Drukuj
Probówki hodowlane, Corning
Dostawca: Corning
Corning®
734-1697EA 2130 PLN
734-1697 734-1701
Probówki hodowlane, Corning
Probówki Probówki do hodowli
Optycznie czysty PS.
  • Probówki TC dostarczane w statywach
  • Probówki niemodyfikowane dostarczane w workach
  • Sterylizowane promieniowaniem gamma
  • Certyfikat potwierdzający apirogenność
Probówki hodowlane z nakrętką z uszczelnieniem.
  • Probówki TC dostarczane w statywach
  • Probówki niemodyfikowane dostarczane w workach
  • Sterylizowane promieniowaniem gamma
  • Certyfikat potwierdzający apirogenność
Culture tubes with threaded plug seal caps.