Drukuj
Wyszukano: Elektrody
328  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"328"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Laboratory and field electrodes for general applications. Supplied with a fixed cable or plug head, VWR® electrodes can be connected to most pH meters...
Producent: VWR Collection
Opis: Elektrody pH z przewodem 1 m lub złączem S7.
Producent: VWR Collection
Opis: Electrode, pH, VWR®, Płaska, bardzo szeroka , podwójna diafragma (HDPE / Pellon), +10...+100 °C, Epoksydowy, Elektrolit: Żel, Ø×Dł.: 15×115 mm, BNC, Do: Agar, próbki mikrobiologiczne, ser, masło, woda
Producent: VWR Collection
Opis: Elektrody pH z złączem BNC i przewodem.
Producent: VWR Collection
Opis: Elektrody kombinowane pH z przewodem 1 m.
Producent: VWR Collection
Opis: These pH electrodes are available with refillable electrolyte or non refillable.
Producent: VWR Collection
Opis: Electrode, Conductivity, VWR®
Producent: VWR Collection
Opis: Kombinowane elektrody zapewniają szybkie, dokładne i stabilne pomiary pH, idealne do wykorzystania w kontroli jakości oraz w badaniach.
Producent: VWR Collection
Opis: Te elektrody pH/temperatury IDP (inteligentna sonda cyfrowa) mogą być używane z wieloparametrowymi miernikami pHenomenal® MD 8000 H i MD 8000 L.
Numer katalogowy: (663-0356)
Producent: VWR Collection
Opis: Ten czujnik przewodności/temperatury IDP (inteligentna sonda cyfrowa) może być używany z wieloparametrowymi miernikami pHenomenal® MD 8000 H i MD 8000...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: VWR Collection
Opis: VWR®, RD 223 (Redox), Szkło, Ø×Dł.: 12×120 mm, BNC, kabel 1 m
Producent: VWR Collection
Opis: Electrode, Dissolved Oxygen, VWR®, Kabel 4 m
Numer katalogowy: (664-0042)
Producent: VWR Collection
Opis: Electrode, Dissolved Oxygen, VWR® PHenomenal®, pHenomenal® OXY11-3, galwaniczne, Kabel 3 m, 8-stykowy
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (662-1165)
Producent: VWR Collection
Opis: Elektroda redoks ze złączem BNC i przewodem.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (664-0182)
Producent: VWR Collection
Opis: Ten czujnik rozpuszczonego tlenu/temperatury IDP (inteligentna sonda cyfrowa) może być używany z wieloparametrowymi miernikami pHenomenal® MD 8000 H i...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (662-1381)
Producent: VWR Collection
Opis: This flat surface electrode is a combination pH/reference electrode with double reference junction design. It includes both a pH and reference half ce...
j.m.: 1 * 1 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 328
no targeter for Bottom