  • Kryteria
    • Na stanie (2)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Elektrody - różne rodzaje
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/13/18989613.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"19"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  SI Analytics
Opis:   These combination electrodes with plug head and connection cable are the ideal choice for titrations.
Numer katalogowy: (661-1002)
Producent:  Mettler - Toledo
Opis:   Electrode, Other, Double pin platinum electrode, DM143-SC, pH: -, 0...+80 °C, Diafragma: -, Ø×Dł.: 12×144,5 mm, S7 screw cap, detachable cable
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (ORIO9780SC)
Producent:  Thermo Orion
Opis:   These electrodes are a combination of a silver billet-indicating electrode along with a silver billet half-cell. Ideal for obtaining an accurate deter...
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  WTW
Opis:   These digital depth probes with built-in barometric pressure and temperature compensation combine dissolved oxygen, pH or ORP and conductivity measure...
Producent:  Alfa Aesar
Opis:   Direct-methanol fuel cells (DMFC) cathodes find application in direct methanol fuel cell, which is used for powering large vehicles, smaller vehicles ...
Producent:  Alfa Aesar
Opis:   Direct Methanol Fuel Cell (DMFC) screener membrane electrode assembly (MEA-5 layer), active area 100 cm², plus membrane
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (45452.KS)
Producent:  Alfa Aesar
Opis:   Hydrogen electrode/reformate cathode, 50 cm²
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  Alfa Aesar
Opis:   Hydrogen screener membrane electrode assembly (MEA-5 layer), active area 25 cm², plus membrane border.
UOM:  1 * 1 SZT
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 19
  1  2  3  Następny