Drukuj
Wytrząsarka o ruchu okrężnym, Standard 1000
Dostawca: VWR, part of Avantor
444-2900EA 4150 PLN
VWRU89032-090 444-2900 444-2902 444-2901
Wytrząsarka o ruchu okrężnym, Standard 1000
Wytrząsarki Wytrząsarki orbitalne
Wytrząsarka ogólnego użytku ze sterowaniem mikroprocesorowym, która idealnie się sprawdza do podstawowego mieszania, technik blottingowych, barwienia i odbarwiania. Regulacja prędkości zapewnia jednolity proces wytrząsania Prędkość jest regulowana za pomocą pokrętła a większe bezpieczeństwo użytkowania zapewnione jest dzięki funkcji regulowanego osiągania zadanej wartości prędkości mieszania
  • Odpowiednie do ciągłej pracy.
  • Temperatura pracy od 0 do 40st C(max 80% wilgotności względnej), możliwość pracy w inkubatorach, inkubatorach CO2 i chłodniach
Dodatkowe informacje: Dostarczane z antypoślizgową gumową matą