Drukuj
Wytrząsarka o ruchu okrężnym, Standard 3500
Dostawca: VWR, part of Avantor
VWR®
VWRU89032-094EA 0 PLN
444-2904 VWRU89032-094 444-2965 444-2905 444-2903 444-7023 VWRU89032-092
Wytrząsarka o ruchu okrężnym, Standard 3500
Wytrząsarki Wytrząsarki orbitalne
Wytrząsarka ogólnego użytku ze sterowaniem mikroprocesorowym, która idealnie się sprawdza do podstawowego mieszania, technik blottingowych, barwienia i odbarwiania. Regulacja prędkości zapewnia jednolity proces wytrząsania Prędkość jest regulowana za pomocą pokrętła a większe bezpieczeństwo użytkowania zapewnione jest dzięki funkcji regulowanego osiągania zadanej wartości prędkości mieszania
  • Tryb pracy ciągłej lub czasowej (od 1 do 120 min).
  • Szeroki wybór dostępnych wymiennych mocowań.
  • Temperatura pracy od 0 do 40°C (maks. 80% wilgotności względnej, bez kondensacji), możliwość pracy w inkubatorach, inkubatorach CO2 i chłodniach
Informacje dodatkowe: Dostarczane z antypoślizgową, gumową matą, ale bez załączników, akcesoria muszą być zamawiane osobno Szczegółowe informacje na temat innych platform i akcesoriów można znaleźć w sekcji "Akcesoria do wytrząsarek o ruchu okrężnym VWR® seria Standard i Advanced