Drukuj
Wytrząsarka o ruchu okrężnym, Standard 5000
Dostawca: VWR, part of Avantor
444-2912EA 11480 PLN
444-2912 444-2914 VWRU89032-100 VWRU89032-102 444-2913
Wytrząsarka o ruchu okrężnym, Standard 5000
Wytrząsarki Wytrząsarki orbitalne
Wytrząsarka na duże obciążenia, ze sterowaniem mikroprocesorowym idealna do mieszania przy dużym obciążeniu np. zawiesiny bakterii, barwienie i odbarwianie Regulacja prędkości zapewnia jednolity proces wytrząsania Prędkość jest regulowana za pomocą pokrętła a większe bezpieczeństwo użytkowania zapewnione jest dzięki funkcji regulowanego osiągania zadanej wartości prędkości mieszania
  • Tryb pracy ciągłej lub czasowej (od 1 do 120 min).
  • Szeroki wybór dostępnych wymiennych mocowań.
  • Temperatura pracy od 0 do 40°C (maks. 80% wilgotności względnej, bez kondensacji), możliwość pracy w inkubatorach, inkubatorach CO2 i chłodniach
Informacje dodatkowe: Dostarczane z antypoślizgową, gumową matą, ale bez załączników, akcesoria muszą być zamawiane osobno Szczegółowe informacje na temat innych platform i akcesoriów można znaleźć w sekcji "Akcesoria do wytrząsarek o ruchu okrężnym VWR® seria Standard i Advanced