Wytrząsarka cyfrowa, ze sterowaniem mikroprocesorowym idealna do mieszania w szerokim zakresie zastosowań np. badania rozpuszczalności i procedury ekstrakcji. Regulacja prędkości zapewnia jednolity proces wytrząsania System wytrząsania monitoruję w trybie ciągłym prędkość wytrząsania i zapewnia utrzymanie zadanej prędkości, nawet przy zmianie załadunku.
- Dwa niezależne wyświetlacze LED, pokazują czas i prędkość wytrząsania
- Regulator czasowy, 1 s do 160 h, pokazuje czas który upłynął lub odliczanie, możliwość ustawienie automatycznego wyłączenia oraz generuje alarm dźwiękowy informujący o zakończeniu
- Może być używany w temperaturze od −10 do +60 °C (przy 80% wilgotności względnej, bez kondensacji), w inkubatorze, inkubatorze z suchym CO₂ lub chłodni
Wyświetlacz prędkości wytrząsania z dokładnością do 1% Większe bezpieczeństwo użytkowania, dzięki funkcji regulowanego osiągania zadanej wartości prędkości wytrząsania Wbudowany czujnik obciążenia wykrywa nierównomierne obciążenie i automatycznie redukuje prędkość min⁻¹ wytrząsania do bezpiecznej wartości, aby chronić próbki Opcja trybu kalibracji prędkości, port RS232 zapewnia możliwość rejestrowania danych i zdalną kontrolę pracy.
Dodatkowe informacje: Dostarczane z antypoślizgową, gumową matą, ale bez załączników, akcesoria muszą być zamawiane osobno.
Uwaga: ** Platformy nadają się do opcjonalnych dwustronnych klamer, (444-2965), które umożliwiają układanie warstwowo z odstępem 254 mm pomiędzy platformami (zalecany dla wybranych wielkości platformy)
** Układanie warstwowe platform nie jest zalecane dla modeli 3750 oraz 5000.